Merck
69819
Sigma-Aldrich
(−)-Butyl L-lactate
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
Butyl (2S)-2-hydroxypropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
Beilstein:
1721597
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −13±1°, neat
bp
183-190 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(−)-Butyl L-lactate can be used as a precursor to synthesize poly(lactic acid) and in the synthesis of chiral mesogens (liquid crystals). It can also be used as a component in various pesticide formulations.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69819-1L:4548173945842
69819-2.5L:
69819-BULK:
69819-VAR:
69819-250ML:4548173945859
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bulk polytransesterification of L?lactic acid esters: An alternative route to synthesize poly (lactic acid).
Marques D S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 125(S2) (2012)
The chiral pool as valuable natural source: new chiral mesogens made from lactic acid.
Brombach F, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 542(1), 62-584 (2011)
Lactic acid, n-?butyl ester, (S) and lactic acid, ethyl ester, (S)?; exemption from the requirement of a tolerance.
Federal Register, 69(18), 4073-4077 (2004)