おすすめの製品
当量
200
分子量
average Mn ~500
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
粘度
1,500 cP(25 °C)(lit.)
bp
>250 °C (lit.)
mp
<−25 °C (lit.)
ヒドロキシル官能価
2.5
ヒドロキシル価
300 mg KOH/g
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1C(=O)c2c(cccc2)C1=O.O(CC(O)C)CC(O)C.OCC(CO)(CO)CC.OC(=O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-5(7)3-9-4-6(2)8;1-2-6(3-7,4-8)5-9/h1-4H;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-8H,3-4H2,1-2H3;7-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458147-250ML:
458147-VAR:
458147-1L:
458147-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
458147-1L | |
458147-250ML | 4061832342603 |