分子量
average Mn ~2,000
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
SMILES記法
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526320-1L:
526320-BULK:
526320-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)