Merck
299669
Sigma-Aldrich
チオシアン酸銀
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgSCN
CAS番号:
分子量:
165.95
Beilstein:
3623095
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
SMILES記法
[Ag]SC#N
InChI
1S/CHNS.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
RHUVFRWZKMEWNS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
299669-50G:4548173132044
299669-BULK:
299669-10G:4548173132037
299669-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
299669-10G4061826657614
299669-50G4061833596357