Merck
449571
Sigma-Aldrich
塩化銀
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
別名:
AgCl(一塩化銀), 塩化銀(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgCl
CAS番号:
分子量:
143.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 912 °C)
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.998% trace metals basis
不純物
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
455 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化銀(AgCl)は、以下のようなさまざまな用途に使用できます。電気化学において基準電極として使用できる銀線のコーティングに、可視光下で安定した光触媒作用があるため、導電性材料上に堆積させることが可能
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
449571-5G:
449571-VAR:
449571-5G-PW:
449571-1G:
449571-1G-PW:
449571-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
The silver chloride photoanode in photoelectrochemical water splitting
Schurch D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(49), 12764-12775 (2002)
Fabrication and characterization of visible-light-driven plasmonic photocatalyst Ag/AgCl/TiO2 nanotube arrays
Yu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(37), 16394-16401 (2009)
Ag@ AgCl: a highly efficient and stable photocatalyst active under visible light
Wang P, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(41), 7931-7933 (2008)
Design rules for donors in bulk-heterojunction solar cells?Towards 10% energy-conversion efficiency
Scharber MC, et al.
Advanced Materials, 18(6), 789-794 (2006)
H Wayne Harris et al.
Biochemical Society transactions, 40(6), 1167-1177 (2012-11-28)
Shewanella oneidensis MR-1 cells utilize a behaviour response called electrokinesis to increase their speed in the vicinity of IEAs (insoluble electron acceptors), including manganese oxides, iron oxides and poised electrodes [Harris, El-Naggar, Bretschger, Ward, Romine, Obraztsova and Nealson (2010) Proc.
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.