Merck
295469
Sigma-Aldrich
2-メチルプロペン
99%
別名:
イソブチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CH2
CAS番号:
分子量:
56.11
Beilstein:
773645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3278 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
869 °F
bp
−6.9 °C (lit.)
mp
−140 °C
SMILES記法
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChI Key
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-methylpropene is used to synthesize S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane carboxylic acid via asymmetric cyclopropanation reaction.
アプリケーション
2-Methylpropene can be used in the following reactions:
  • Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
  • Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
  • Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-112.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295469-450G:
295469-400G:
295469-BULK:
295469-PZ:
295469-100G:
295469-1KG:
295469-450G-EU:
295469-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective alkylation of p-xylene with 2-methylpropene by 12-tungstophosphoric acid.
Soeda H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 23(5), 909-912 (1994)
Solvent?Ligated Copper (II) Complexes for the Homopolymerization of 2?Methylpropene.
Li Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 14(26), 7997-8003 (2008)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin.
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(22), 3971-3977 (1998)
Molybdenum (III) Compounds as Catalysts for 2?Methylpropene Polymerization.
Hijazi A K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(38), 7290-7292 (2007)
Hongfu Yuan et al.
Applied spectroscopy, 61(1), 96-101 (2007-02-22)
The molar ratio between methanol and isobutylene (MRMI) is very important to the operation of methyl tertiary butyl ether (MTBE) production units. A new on-line near-infrared (NIR) analytical system was integrated for monitoring the MRMI in real time and was
プロトコル
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal