Merck
295329
Sigma-Aldrich
エチレン
≥99.5%
別名:
エテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH2
CAS番号:
分子量:
28.05
Beilstein:
1730731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
0.97 (vs air)
品質水準
蒸気圧
35.04 atm ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
SMILES記法
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethylene is an alkene used in Friedel-Crafts alkylation, cycloaddition, electrophilic addition, and vinylation reactions.
アプリケーション
Ethylene is mainly used as a precursor to synthesize polyethylene, ethylbenzene and ethylene dichloride. It is also used in the preparation of single- layer graphene by thermal chemical vapor deposition.
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
パージ値
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-148.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295329-150G-EU:
295329-BULK:
295329-150G:
295329-VAR:
295329-110G-PW:
295329-PZ:
295329-110G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyridinic N doped graphene: synthesis, electronic structure, and electrocatalytic property.
Luo, Zhiqiang et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(22), 8038-8044 (2011)
Ethylene.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-39 (2000)
A new catalyst for highly syndiospecific living olefin polymerization: homopolymers and block copolymers from ethylene and propylene.
Tian, Jun et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(21), 5134-5135 (2001)
Catalytic hydroarylation of ethylene using TpRu (L)(NCMe) Ph (L= 2, 6, 7-Trioxa-1-phosphabicyclo [2, 2, 1] heptane): Comparison to TpRu (L?)(NCMe) Ph systems (L?= CO, PMe3, P (pyr) 3, or P (OCH2) 3CEt).
Joslin, Evan E et al.
Organometallics, 31(19), 6851-6860 (2012)
Addition of arenes to ethylene and propene catalyzed by ruthenium.
Lail, Marty and Arrowood, Benjamin N and Gunnoe, T Brent
Journal of the American Chemical Society, 125(25), 7506-7507 (2003)
資料
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
プロトコル
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Separation of Hydrogen; Oxygen; Nitrogen; Carbon monoxide; Methane; Carbon dioxide; Acetylene; Ethylene; Ethane
すべて表示
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
295329-110G4061826648797
295329-150G
295329-150G-EU4061833546161
295329-PZ4061823972161