Merck
294977
Sigma-Aldrich
Air
dry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
不純物
≤10 ppm water
bp
−189 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
パージ値
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
294977-57L-PW:
294977-PZ:
294977-VAR:
294977-BULK:
294977-57L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
294977-57L4061837857362
294977-PZ4061837857386