Merck
293520
Sigma-Aldrich
カルボベンジルオキシ-L-バリン
99%
別名:
Z-Val-OH, N-Cbz-L-バリン, Z-L-バリン, カルボベンジルオキシ-L-バリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS番号:
分子量:
251.28
Beilstein:
2056617
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI Key
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
293520-5G:
293520-VAR:
293520-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)