Merck
288144
Sigma-Aldrich
トリカルボニルジクロロルテニウム(II)ダイマー
別名:
CORM-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ru(CO)3Cl2]2
CAS番号:
分子量:
512.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
InChI
1S/6CO.4ClH.2Ru/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;4*1H;;/q;;;;;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリカルボニルジクロロルテニウム(II)ダイマーは二級アミン標識のための重水素化反応に用いることができます。また、シクロペンタ [l] フェナントレニルおよびシクロペンタ [a] アセナフチレニルリガンドとの反応によりラセミ化触媒の合成に用いることができます。
以下を含む薬理学研究に使用される一酸化炭素放出分子です。
  • 線溶への血液凝固の亢進および脆弱性の減弱
  • 標的の可能性としてのP2X4の調査
  • 血栓の発達または分解の調節の可能性
  • トロンビンの基質としてのフィブリノーゲンの増大
  • ガス伝達物質(gasotransmitter)によるイオン輸送の調節
活性酸素種が仲介する殺菌のためのCO供与剤としての使用
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288144-500MG:
288144-BULK:
288144-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vance G Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 122(1), 157-164 (2017-07-12)
Several in vitro investigations have demonstrated that anticoagulant effects of fibrinogenolytic snake venom metalloproteinases have been abrogated in human plasma by modifying fibrinogen with iron (Fe) and carbon monoxide (CO) to prevent catalysis or by directly inhibiting these enzymes with CO.
Roberto Motterlini et al.
Circulation research, 90(2), E17-E24 (2002-02-09)
Carbon monoxide (CO) is generated in living organisms during the degradation of heme by the enzyme heme oxygenase, which exists in constitutive (HO-2 and HO-3) and inducible (HO-1) isoforms. Carbon monoxide gas is known to dilate blood vessels in a
V G Nielsen et al.
Human & experimental toxicology, 36(7), 727-733 (2016-08-05)
Hypofibrinogenemia is an important clinical consequence following envenomation by Lachesis muta muta, usually attenuated or prevented by administration of antivenom. The venom of L. m. muta contains both a metalloproteinase fibrinogenase and a serine protease thrombin-like enzyme, and exposure of
Yu Jia et al.
Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban, 36(6), 791-795 (2016-12-08)
Carbon monoxide (CO), as a vital small molecule in signaling pathways, is found to be involved in ischemia-reperfusion injury (IRI) in renal transplantation. CO-releasing molecule-2 (CORM-2), a CO-releasing molecule, is a type of metal carbonyl complexes which can quickly release
Po-Min Yang et al.
Vascular pharmacology, 87, 209-218 (2016-10-11)
The production of nitric oxide (NO) by endothelial NO synthase (eNOS) plays a major role in maintaining vascular homeostasis. This study elucidated the potential role of carbon monoxide (CO)-releasing molecules (CORMs) in NO production and explored the underlying mechanisms in