Merck
701483
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニルルテニウム ジカルボニル) ダイマー
別名:
ジ-μ-カルボニルジカルボニルビス(η5-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)ジ-ルテニウム, テトラカルボニルジシクロペンタジエニルジ-ルテニウム, ビス(シクロペンタジエニルルテニウム ジカルボニル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O4Ru2
CAS番号:
分子量:
444.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
184-185 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
InChI Key
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3