Merck
288063
Sigma-Aldrich
テトラキス(亜リン酸トリフェニル)ニッケル(0)
別名:
[(PhO)3P]4Ni, テトラキス(トリフェノキシホスフィン)ニッケル, ニッケル テトラキス(トリフェノキシホスフィン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5O)3P]4Ni
CAS番号:
分子量:
1303.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
145 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ni].O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3.O(P(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5)c6ccccc6.O(P(Oc7ccccc7)Oc8ccccc8)c9ccccc9.O(P(Oc%10ccccc%10)Oc%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15O3P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI Key
PGXCIAAANFTEKX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アルケンとアルキンのヒドロシアン化およびスチレンの二量体化のための触媒
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288063-VAR:
288063-5G:4548173297224
288063-1G:4548173297217
288063-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fitzmaurice, N. J.; Jackson, W. R. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 285, 375-375 (1985)
Andell, O. S.; Baeckvall, J. E. et al.
Acta Chemica Scandinavica, B40, 184-184 (1986)