Merck
244996
Sigma-Aldrich
テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(0)
Ni 4-7 % (approx.)
別名:
Ni(PPh3)4, ニッケル-テトラキス(トリフェニルホスフィン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]4Ni
CAS番号:
分子量:
1107.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
組成
Ni, 4-7% (approx.)
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Ni].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI Key
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有機ハロゲン化物、有機金属化合物のカップリング反応に用いる触媒。クムレンのシクロオリゴマー化にも用いる触媒。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244996-VAR:
244996-1G-PW:
244996-5G:4548173293967
244996-5G-PW:
244996-250MG:
244996-1G:4548173293950
244996-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iyoda, M.; Tanaka, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8494-8494 (1988)
Peter Werhun et al.
Inorganic chemistry, 56(16), 9996-10006 (2017-08-05)
Despite the significance of nickel compounds, NMR spectroscopy of the active nickel isotope
Negishi, E-i.; Takahashi, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 2393-2393 (1987)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)