アッセイ
97%
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
285625-VAR:
285625-BULK:
285625-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation of the organization of rhodopsin in the sheep photoreceptor membrane by using cross-linking reagents.
BioChemistry: An Indian Journal, 177, 215-223 (1979)