蒸気密度
7 (vs air)
蒸気圧
0.02 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
flakes
bp
266 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
InChI Key
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
120871-250G:4548173363387
120871-5G:4548173361314
120871-1KG:4548173363370
120871-BULK:
120871-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers