アッセイ
98%
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピコリン酸アミドは、分子捺印ポリマーの鋳型として使用されました。ピコリン酸アミドは、HClO4中におけるクロム(III)-ピコリン酸アミド錯体からのピコリン酸アミド放出の速度論と機構を評価する研究に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ピコリン酸アミドは、ラット膵島細胞に由来する、細胞核ポリ(ADPリボース)シンセターゼの潜在的な阻害剤です。ピコリン酸アミドは二座配位子として機能し、ランタニド元素硝酸塩、チオシアネート、および過塩素酸塩によって錯体を形成します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
104051-BULK:
104051-50G:
104051-10G:
104051-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protection by picolinamide, a novel inhibitor of poly (ADP-ribose) synthetase, against both streptozotocin-induced depression of proinsulin synthesis and reduction of NAD content in pancreatic islets.
Biochemical and biophysical research communications, 95(1), 474-481 (1980-07-16)
Lanthanide complexes with picolinamide.
J. Inorg. Nucl. Chem., 36(12), 3763-3766 (1974)
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(48), 11669-11676 (2017-06-22)
A practical picolinamide-directed C-H functionalization/alkyne annulation of benzylamine derivatives enabling access to the previously elusive 1,4-dihydroisoquinoline skeleton was developed using molecular O
Study properties of molecular imprinting polymer using a computational approach.
Analyst, 128(7), 944-949 (2003)
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13546-13549 (2012-08-07)
Tris-arenes based on either isophthalic acid or 2,6-dipicolinic acid have been known for more than a decade to bind anions. Recent studies have also demonstrated their ability to transport various ions through membranes. In this report, we demonstrate two important