Merck
179523
Sigma-Aldrich
スベルイミド酸ジメチル 二塩酸塩
98%
別名:
DMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC(=NH)CH2(CH2)4CH2C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
273.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
213-214 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.COC(=N)CCCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2;;/h11-12H,3-8H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジメチルスベリミデート二塩酸塩は、アミノ基の架橋剤として作用します。鳥類骨髄芽球症ウイルス(AMV)の治療に使用されます
アプリケーション
以下に関連する反応物:
  • 生体触媒酵素フロースルー検出器を作るための、結合用のチロシナーゼの化学修飾
  • コラーゲン-リン酸カルシウム複合材料の合成のための架橋剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
179523-1G:
179523-5G:
179523-25G:
179523-BULK:
179523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Russ et al.
Acta virologica, 20(4), 336-338 (1976-08-01)
Treatment of intact avian myeloblastosis virus (AMV) with dimethyl suberimidate dihydrochloride (DMS), a cross-linking agent specific for amino groups, was found to result in progressive cross-linking among viral proteins, as revealed by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in the presence of