Merck
280429
Sigma-Aldrich
(トリフェニルホスホラニリデン)アセトニトリル
97%
別名:
(シアノ)(トリフェニルホスホラニリデン)メタン, (シアノメチレン)トリフェニルホスホラン, NSC 135204, シアノメチルトリフェニルホスホニウム イリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCN
CAS番号:
分子量:
301.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
189-195 °C (lit.)
官能基
nitrile
phosphine
SMILES記法
N#CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16NP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,17H
InChI Key
APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 抗トリパノソーマ活性の調整
  • アルケンの直接Michael付加
  • 1,6-エンイン類の合成
  • 活性化されたジ置換アルキルアレンに対する求核剤のβ'-ウムポールンク付加
  • β-ホモプロリン誘導体の立体選択的触媒
  • N-スルホニルイミン類の立体選択的オレフィン化
  • シアノ基を有するキラルジホスフィン類のパラダサイクル媒介合成
  • Horner-Wadsworth-Emmons反応
Wittig reagent for the preparation of α,β, unsaturated nitriles from carbonyl compounds.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
280429-25G:
280429-VAR:
280429-5G:4548173129419
280429-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hiroaki Ohno et al.
The Journal of organic chemistry, 72(12), 4378-4389 (2007-05-11)
Thermal [2 + 2] cycloaddition of allenes with an additional multiple bond is described. By simply heating the allenenes or allenynes having a three-atom tether in an appropriate solvent such as dioxane or DMF, the distal double bond of the