Merck
158755
Sigma-Aldrich
1-(トリフェニルホスホラニリデン)-2-プロパノン
99%
別名:
(2-オキソプロピリデン)トリフェニルホスホラン, NSC 407394, アセチルメチレン-トリフェニルホスホラン, メチル (トリフェニルホスホラニリデン)メチル ケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH=P(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
318.35
Beilstein:
750077
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-205 °C (lit.)
官能基
ketone
phosphine
SMILES記法
CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
InChI Key
KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • インダン誘導体のエナンチオ選択的合成に用いるエナールのカスケード反応
  • α-分岐インドール類の合成に用いるエナンチオ選択的共役付加
  • 抗トリパノソーマ活性を持つ1,2-ジオキサン類の合成
  • (+)-アワジャノマイシンのエナンチオ選択的合成に用いる不斉アリルホウ素化
  • フルオレニリデン類の合成に用いるドミノSuzuki/Heckカップリング反応
  • アリル位アミノ化を経由するアンフィビアンピロリジジンアルカロイド類の合成
  • ケイ素含有非環状ジエノン系ムスク様臭気物質の合成
最近、置換ピロリジンやシクロブタノンの合成に用いられたWittig試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
158755-25KG:
158755-10G:
158755-100G:
158755-25G:
158755-VAR:
158755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin A Lovchik et al.
The Journal of organic chemistry, 72(7), 2427-2433 (2007-03-06)
Mechanistic studies on the intramolecular nucleophilic substitution with allylic rearrangement (SNi' reaction) and a new stereoselective access to substituted cyclobutanones are reported. 4,4-Dialkyl-5-oxohex-2E-en-1-yl methanesulfonates 4 were converted to 2,2-dialkyl-3-vinylcyclobutanones 6 by SNi' ring closure. The stereochemical analysis of the reaction
Synthesis, 1359-1359 (2007)
Liang-Chieh Chen et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 708-708 (2018-07-19)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder with multiple etiologies. Beta-amyloid (Aβ) self-aggregation and overexpression of class IIa histone deacetylases (HDACs) are strongly implicated with AD pathogenesis. In this study, a series of novel diarylheptanoid derivatives were designed, synthesized