Merck
47718
Sigma-Aldrich
(ホルミルメチル)トリフェニルホスホニウムクロリド
≥97.0% (AT)
別名:
2-オキソエチルトリフェニルホスホニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
340.78
Beilstein:
4060813
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
官能基
aldehyde
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • α-アジドアルコールの合成でのヒドロアジド化反応
  • ぺルオキシダーゼ活性およびアポトーシスのインヒビターであるプロドラッグ、(2-ヒドロキシアミノビニル)トリフェニルホスフェニウム(HVTP)の合成
  • 分子内[4 + 3]付加環化反応
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47718-10G:
47718-BULK:
47718-50G:
47718-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jamal Bouitbir et al.
Toxicology, 426, 152281-152281 (2019-08-25)
Sunitinib is cardiotoxic, but the mechanisms are not entirely clear. We aimed to enlarge our knowledge about the role of mitochondria in cardiac toxicity of sunitinib in vitro and in vivo. For this reason, we studied the toxicity of sunitinib