Merck
377015
Sigma-Aldrich
(クロロメチル)トリフェニルホスホニウムクロリド
97%
別名:
NSC 93980
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
347.22
Beilstein:
3599784
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].ClC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17ClP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
鉄の腐食抑制に用います
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 潜在的求電子剤としての作用
  • 直鎖アルキンの合成に用いる脱離反応
  • 分子内求核的ビニル位置換
  • アルデヒドの同族体化
  • endo-選択的アルキノール環異性化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377015-VAR:
377015-5G:
377015-BULK:
377015-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
亜鉛 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
亜鉛