245526
(S)-(+)-2-メチル酪酸
98%
別名:
(2S)-2-methylbutanoic acid, (S)-2-methylbutanoate, (S)-2-methylbutanoic acid, (S)-2-methylbutyric acid, 2-methylbutyric acid
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +19°, neat
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1
InChI Key
WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
245526-1G:
245526-VAR:
245526-5G:
245526-250MG:
245526-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック