アッセイ
≥99%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +141°, c = 2 in H2O
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2;;/q2*-2;2*+1;;2*+3/p-4
InChI Key
BBUFTTIHMIIQLI-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244791-BULK:
244791-5G:4548173123868
244791-VAR:
244791-100G:4548173123844
244791-500G:4548173123851