Merck
230057
Sigma-Aldrich
酒石酸アンチモン(III)カリウム 水和物
99.95% trace metals basis
別名:
酒石酸カリウムアンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4K2O12Sb2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
613.83 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.95% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +141°, c = 2 in H2O
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2;;/q2*-2;2*+1;;2*+3/p-4
InChI Key
BBUFTTIHMIIQLI-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230057-BULK:
230057-10G:4548173120690
230057-VAR:
230057-100G:4548173120683
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raquel Inocêncio da Luz et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(12), 5197-5203 (2009-09-16)
Diagnostic material from patients with leishmaniasis is generally available as promastigotes, and proper testing for susceptibility to first-line drugs by the intracellular amastigote assay is frequently hampered by the poor infectivity of the promastigotes for the macrophage host cell. Several
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.