Merck
242527
Sigma-Aldrich
1-ウンデセン
97%
別名:
α-Undecene, n-1-Undecene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.29
Beilstein:
1740044
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChI Key
DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1 -ウンデセン(またはα-ウンデセン)は、不飽和脂肪族炭化水素類に属する有機化合物です。Farfugium japonicum(ツワブキ)やキノコ類の精油に含まれる疎水性分子です。
アプリケーション
1-ウンデセンは反応物質として用いることのできるアルケンです:
  • Pd触媒による窒素求核試薬との好気的酸化アミノ化反応において、有用なアミン類似体を生成するため。
  • (+)-デオキソプロソプニンの全合成における重要な中間体を調製するため。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242527-2G:
242527-25G:
242527-VAR:
242527-5G:
242527-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterisation of luminescent alkylated-silicon quantum dots
Lie Lars H, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 538, 183-190 (2002)
Lieuwe D J Bos et al.
PLoS pathogens, 9(5), e1003311-e1003311 (2013-05-16)
Ideally, invading bacteria are detected as early as possible in critically ill patients: the strain of morbific pathogens is identified rapidly, and antimicrobial sensitivity is known well before the start of new antimicrobial therapy. Bacteria have a distinct metabolism, part
Ji-Young Kim et al.
Journal of oleo science, 57(11), 623-628 (2008-10-08)
In this study, the chemical composition and anti-inflammatory activities of hydrodistilled essential oil from Farfugium japonicum were investigated for the first time. The chemical constituents of the essential oil were further analyzed by GC-MS and included 1-undecene (22.43%), 1-nonene (19.83%)
Antonio Cellini et al.
Microbial ecology, 79(2), 383-396 (2019-07-31)
The phyllosphere is a complex environment where microbes communicate through signalling molecules in a system, generally known as quorum sensing (QS). One of the most common QS systems in Gram-negative proteobacteria is based on the production of N-acyl homoserine lactones
Chemical composition and anti-inflammatory effects of essential oil from Farfugium japonicum flower
Kim J-Y, et al.
Journal of Oleo Science, 57(11), 623-628 (2008)
プロトコル
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal