蒸気密度
4.84 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °F
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
密度
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI Key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30650-INTR:
30650-500ML:
30650-VAR:
30650-BULK:
30650-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック