グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
6.8 (vs air)
アッセイ
92%
自己発火温度
455 °F
不純物
≤2.0% 2-ethyl-1-dodecene
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
InChI Key
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T9805-1L:
T9805-VAR:
T9805-2ML:
T9805-BULK:
T9805-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol