蒸気密度
>0.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
464 °F
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
密度
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
InChI Key
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-ヘキサデセンは、炭素原子 16 個を含む長鎖 α-オレフィン(LAO)であり、合成洗剤、可塑剤、および化学工業用の各種化学物質の製造における前駆体として一般的に使用されています。また、商業用 LAO ブレンドの主要成分であり、タンニングオイル、合成脂肪酸、掘削用流体の製造に活用されています。
アプリケーション
- 石油系潤滑油添加剤の開発:ある研究は、1-ヘキサデセンによる製剤などの新たに合成された共重合体とそのモンモリロナイトナノ複合材料を、石油系潤滑油向けの低温流動性向上剤として評価し、流動特性の向上を実証しています(El-Bahnasawi et al.、2023)。
- 生物防除剤の誘引物質:生物防除剤であるGalerucella placidaを誘引する1-ヘキサデセン含有の揮発性混合物を特定した研究は、農業病害虫管理への応用を示唆しています(Koner et al.、2022)。
- 流出油浄化用の吸着剤:ある研究は、原油および有機溶媒の効率的な吸着のために、市販のスポンジを1-ヘキサデセン系ポリマーで修飾することを検討し、環境浄化への応用の可能性を強調しています(Jin et al.、2022)。
- 疎水性を考慮した表面工学:材料科学と表面工学の関連では、1-ヘキサデセンを用いて表面にオルガノシランのマイクロパターンを作製することにより、その疎水性を改善しています(Soliman et al.、2021)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H2131-BULK:
H2131-VAR:
H2131-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yasuyuki Kubo et al.
mBio, 6(5), e01305-e01315 (2015-09-17)
The cucumber anthracnose fungus Colletotrichum orbiculare forms specialized cells called appressoria for host penetration. We identified a gene, FAM1, encoding a novel peroxin protein that is essential for peroxisome biogenesis and that associates with Woronin bodies (WBs), dense-core vesicles found
M Tobler et al.
Contact dermatitis, 26(5), 299-303 (1992-05-01)
In continuation of our preceding studies, we disclose long-term experiments to test more extensively the protective power of the novel 4H Glove. 2 compounds encountered in modern electron microscopy technique, 1-hexadecene (1-HD) and 2-hydroxyethyl acrylate (2-HEA), which elicit allergic and/or
Contact allergy to polyvinylpyrrolidone/hexadecene copolymer previously reported.
A C De Groot
American journal of contact dermatitis : official journal of the American Contact Dermatitis Society, 7(4), 260-260 (1996-12-01)
Paroma Mitra et al.
Pest management science, 77(1), 285-299 (2020-07-23)
The viviparous aphid Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) is a serious threat to the crop yield of Lathyrus sativus L. (Fabaceae), commonly known as grass pea. The synthetic insecticides applied to control this insect pest are not safe for the
C Barba et al.
Meat science, 90(3), 697-700 (2011-11-22)
Solid phase microextraction (SPME) coupled with either gas chromatography-ionization flame detector (CG-FID) or multidimensional gas chromatography-mass spectrometry (MDGC-MS) was evaluated for its ability to detect volatile hydrocarbons produced during the irradiation of cooked ham. The chromatogram of an irradiated sample