安全性情報
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
別名:
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13CH=CH2
CAS番号:
分子量:
224.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
211-105-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.35 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥92.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-5.8 % (v/v)
動粘度
4.0 cSt(20 °C)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
2.2 °C
転移温度
flash point 132 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCCCCC)CCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
InChI Key
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体