Merck
30649
Supelco
1-デセン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS番号:
分子量:
140.27
Beilstein:
1737236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.84 (vs air)
蒸気圧
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
455 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
密度
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI Key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30649-5ML:
30649-10ML:
30649-VAR:
30649-50ML:
30649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
デカン analytical standard
Supelco
30540
デカン
水 UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT3
Antonios Pantazis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(51), 18381-18386 (2014-12-10)
Excitation-evoked Ca(2+) influx is the fastest and most ubiquitous chemical trigger for cellular processes, including neurotransmitter release, muscle contraction, and gene expression. The voltage dependence and timing of Ca(2+) entry are thought to be functions of voltage-gated calcium (CaV) channels