Merck
213993
Sigma-Aldrich
4-ヨードピラゾール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3IN2
CAS番号:
分子量:
193.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
108-110 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インジウムによるヘテロビアリ-ルの合成に用いられています
アプリケーション
4-Iodopyrazole was used in an indium-mediated synthesis of heterobiaryls.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213993-BULK:
213993-1G:
213993-VAR:
213993-INTR:
213993-10G:4548173992990
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metin Zora et al.
The Journal of organic chemistry, 76(16), 6726-6742 (2011-07-12)
Electrophilic cyclizations of α,β-alkynic hydrazones by molecular iodine were investigated for the synthesis of 4-iodopyrazoles. α,β-Alkynic hydrazones were readily prepared by the reactions of hydrazines with propargyl aldehydes and ketones. When treated with molecular iodine in the presence of sodium
A Kojo et al.
Biochemical pharmacology, 42(9), 1751-1759 (1991-10-09)
Pyrazole and several of its derivatives increase the hepatic microsomal coumarin 7-hydroxylase to a variable extent. The strongest inducers are pyrazole itself and those derivatives which have a hydroxy group or a halogen at the 4-position of the molecule. The
Green iodination of pyrazoles with iodine/hydrogen peroxide in water.
Kim MM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(25), 4026-4028 (2008)
Enrique Font-Sanchis et al.
The Journal of organic chemistry, 72(9), 3589-3591 (2007-04-05)
The palladium-mediated coupling reaction between triorganoindium reagents and organic electrophiles is extended to the synthesis of heteroaromatic compounds. Both electron-rich and electron-poor heterocycles can act as the organic electrophile or as the organoindium derivative.
Some iodinated pyrazole derivatives.
D Giles et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, 13, 1179-1184 (1966-01-01)