Merck
189286
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CONH2
CAS番号:
分子量:
166.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
199-201 °C (lit.)
官能基
amide
nitro
SMILES記法
NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
InChI Key
ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Negative quasimolecular ions of 4-nitrobenzamide has been investigated by electrospray ionization mass spectrometry.
アプリケーション
4-Nitrobenzamide was used in the preparation of 4-nitrobenziminosulfurane.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
189286-25G:
189286-BULK:
189286-100G:
189286-5G:
189286-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of nitriles from primary amides under Swern oxidation conditions.
Nakajima N and Ubukata M.
Tetrahedron Letters, 38(12), 2099-2102 (1997)
F C Chiu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 11(12), 1061-1064 (2000-01-11)
Negative quasimolecular ions of aromatic carboxylic acid amides have been observed unexpectedly under electrospray ionization conditions. Hypothetically, deprotonation of either carboxamide or carboximidic acid tautomers can produce anions with equivalent resonance structures, the stability of which is affected by conjugated