Merck
183512
Sigma-Aldrich
3-メチルジフェニルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHC6H5
CAS番号:
分子量:
183.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.635 (lit.)
bp
315 °C/724 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10,14H,1H3
InChI Key
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183512-10G:
183512-50G:
183512-BULK:
183512-VAR:
183512-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)