Merck
P28352
Sigma-Aldrich
N-フェニル-o-フェニレンジアミン
98%
別名:
2-アミノジフェニルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
184.24
Beilstein:
908984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
InChI Key
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P28352-BULK:
P28352-10G:
P28352-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)