Merck
398985
Sigma-Aldrich
N-メチル-1,2-フェニレンジアミン
97%
別名:
1-N-Methylbenzene-1,2-diamine, 2-(Methylamino)aniline, 2-Amino-N-methylaniline, 2-N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-1,2-benzenediamine, N-Methyl-1,2-diaminobenzene, N-Methyl-o-diaminobenzene, N-Methyl-o-phenylenediamine, N1-Methyl-1,2-benzenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
122.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.612 (lit.)
bp
123-124 °C/10 mmHg (lit.)
mp
22 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNc1ccccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI Key
RPKCLSMBVQLWIN-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-メチル-1,2-フェニレンジアミンはオルト-ジアミンです。N-メチル-1,2-フェニレンジアミンから In situ生成されるジアゾニウムカチオンはガラス様炭素電極を電気化学的に修飾する目的で使用されました。
アプリケーション
N-メチル-1,2-フェニレンジアミンは次のような研究に使用できます:
  • 1-メチル-2(ヘテロ)アリールベンズイミダゾールのワンポット合成
  • 1-メチル-1H-ベンズイミダゾール-2(3H)-チオンの調製
  • アンジオテンシン II 受容体拮抗剤(テルミサルタン)の全合成
  • ケテンジチオアセタールからのベンズイミダゾールの調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
398985-VAR:
398985-5ML:
398985-25ML:
398985-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent developments in use of heteropolyacids, their salts and polyoxometalates in organic synthesis.
Heravi MM and Sadjadi S.
Journal of the Iranian Chemical Society, 6(1), 1-54 (2009)
Hizbullah Khan et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 6), o1141-o1141 (2008-01-01)
The title compound, C(8)H(8)N(2)S, was prepared by the condensation of N-methyl-1,2-phenyl-enediamine and carbon disulfide. The crystal structure is stabilized by a C-H⋯π inter-action between a benzene H atom and the benzene ring of a neighbouring mol-ecule, and by inter-molecular N-H⋯S
A Sanjeev Kumar et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 6, 25-25 (2010-05-27)
An efficient synthesis of the angiotensin II receptor antagonist Telmisartan (1) is presented involving a cross coupling of 4-formylphenylboronic acid 10 with 2-(2-bromophenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline (11) as the key step (90% yield). The benzimidazole moiety 15 was constructed regioselectively via a reductive
Synthesis, 1273-1273 (1992)
Tony Breton et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(16), 8711-8718 (2008-07-26)
The electrochemically induced functionalization of glassy carbon electrode by aryl groups having an aliphatic amine group was achieved by reduction of in situ generated diazonium cations in aqueous media. The corresponding diazonium cations of 4-aminobenzylamine, 2-aminobenzylamine, 4-(2-aminoethyl)aniline, N-methyl-1,2-phenylenediamine, and N