Merck
762679
Sigma-Aldrich
2,2′-Dinaphthylamine
95%
別名:
N-2-Naphthalenyl-2-naphthalenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15N
CAS番号:
分子量:
269.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
168-173 °C
SMILES記法
N(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C20H15N/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14,21H
InChI Key
SBMXAWJSNIAHFR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762679-VAR:
762679-1G:
762679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)