Merck
178497
Sigma-Aldrich
L-Selectride® 溶液
1.0 M in THF
別名:
リチウムトリ-sec-ブチルボロヒドリド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
CAS番号:
分子量:
190.10
Beilstein:
4007327
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-Selectride®は空気および水に感受性の溶液で主にかさ高い立体選択的な水素化物の還元試薬です。
アプリケーション
L-Selectride® 溶液はアヘンアルカロイドやその誘導体の O-脱メチル化および N-脱メチル化に用いることができます。
L-Selectride®は、以下の試薬として使用できます:
  • アルコールへのケトンの立体選択的還元
  • tertアルコールの選択的脱メチル化
  • 還元剤です。
以下のための試薬です。
  • N-tert-ブタンスルフィニルケチミンエステルの還元によるa-アミノ酸のエナンチオ選択的合成
  • ジアステレオ選択的還元反応
  • ダニシェフスキーピラノンのヒドリド還元
  • a-アルコキシアルデヒドによるエノンの不斉還元アルドール反応
  • カルボニル化反応によるアルカノールの合成
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
法的情報
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
178497-100ML:4548173109855
178497-18L-C:
178497-PZ:
178497-8L:4548173109886
178497-100L:
178497-18L:4548173109862
178497-BULK:
178497-VAR:
178497-90L:4548173249742
178497-800ML:4548173109879
178497-200L:4548173249735
178497-18L-KL:
178497-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Li JJ, et al.
Modern Organic Synthesis in the Laboratory (2007)
Stereoselective synthesis of a novel pseudopeptide hapten for the generation of hydrolytic catalytic antibodies
Rodriguez AC, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(12), 1847-1855 (2004)
L-Selectride as a General Reagent for the O-Demethylation and N-Decarbomethoxylation of Opium Alkaloids and Derivatives1.
Coop A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(13), 4392-4396 (1998)
Lithium Tri-sec-butylborohydride
Hubbard JL and Dake G.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
A General and Simple Diastereoselective Reduction by L-Selectride: Efficient Synthesis of Protected (4S, 5S)-Dihydroxy Amides.
Yin B, et al.
Molecules (Basel), 15(4), 2771-2781 (2010)