Merck
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectride® 溶液
1.0 M in THF
別名:
リチウムトリスアミルボロヒドリド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
CAS番号:
分子量:
232.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.903 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
InChI Key
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 求核付加反応
  • 共役還元によって開始される環化反応
法的情報
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225924-VAR:
225924-100ML:4548173119434
225924-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)