同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3847 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
アプリケーション
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
- As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.
- In the synthesis of 8-deuteriocamphor.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175765-VAR:
175765-5G:
175765-BULK:
175765-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)