Merck
167479
Sigma-Aldrich
クロロアセトン
95%
別名:
1-クロロプロパン-2-オン, クロロ-2-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
92.52
Beilstein:
605369
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
含みます
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
不純物
~5% 1,1-dichloroacetone and/or mesityl oxide
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−44.5 °C
溶解性
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-プロリンアミドにより触媒されたクロロアセトンと4-ニトロベンズアルデヒドの直接アルドール反応が調査されています
アプリケーション
クロロアセトンは、脂肪族アルコール(オクチル、デシル、およびドデシル)との酸触媒縮合による酸分解機能を持つ二重鎖非イオン性界面活性剤の合成に使用されました。。また、メソ-テトラメチル テトラキス-(4-フェノキシアセトン)カリックス[4]ピロールの合成にも使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
167479-VAR:
167479-500G:4548173929125
167479-5G:4548173929132
167479-100G:4548173929118
167479-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angela F Danil de Namor et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(3), 753-760 (2010-01-13)
Following the synthesis and characterization of meso-tetramethyl tetrakis (4-phenoxy acetone) calix[4]pyrrole, 1, the solution properties of this receptor in various solvents were investigated. Particular emphasis is placed on the selection of the solvent in assessing thermodynamic selectivity in ion complexation
L-Proline amide-catalyzed direct asymmetric aldol reaction of aldehydes with chloroacetone.
He L, et al.
Tetrahedron, 62(2), 346-351 (2006)
Dose-response relationships for mutations induced in E. coli by some model compounds. With an addendum: Reaction kinetics in water of chloroethylene oxide, chloroacetaldehyde, and chloroacetone.
S Hussain et al.
Hereditas, 101(1), 57-68 (1984-01-01)
Highly enantioselective proline-catalysed direct aldol reaction of chloroacetone and aromatic aldehydes.
Ángel Martínez-Castañeda et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5188-5190 (2012-03-22)
E V Sargent et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 47(7), 375-378 (1986-07-01)
Monochloroacetone was introduced in 1914 as a war gas, and presently it has a number of uses as a chemical intermediate. Apart from its biological properties as a lacrimator and vesicant, it is not a well-studied compound toxicologically. A series