Merck
489174
Sigma-Aldrich
ベンジルオキシアセトン
90%
別名:
1-ベンジルオキシ-2-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
不純物
3% (benzyloxy)acetic acid
3% benzyl alcohol
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
phenyl
SMILES記法
CC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
YHMRKVGUSQWDGZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ベンジルオキシアセトン(α-ベンジルオキシアセトン)はα-置換アセトンです。(S)-BINAM-L-プロリンアミド/安息香酸の存在下で4-ニトロベンズアルデヒドと直接アルドール反応し、主にsyn-ジアステレオ異性体を形成します。
アプリケーション
ベンジルオキシアセトン(1-ベンジルオキシ-2-プロパノン)は、以下の合成に使用できます。
  • 7-ベンジルオキシ-6-メチル-5-ヘプテン-1-イン
  • (Z)-2-メチルヘプタ-2-エン-6-イン-1-オール
  • (S)-(+)-1,2-プロパンジオール、1-ベンジルエーテル
(2S,4RS)-4-アセトキシ-2-[(ベンジルオキシ)メチル]-2-メチルジオキソランおよび(2R,4RS)-4-アセトキシ-2-[(ベンジルオキシ)メチル]-2-メチルジオキソランの合成の原料に用いることができます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
489174-5G:
489174-VAR:
489174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and biological evaluation of L-and D-configurations of 2',3'-dideoxy-4'-C-methyl-3'-oxacytidine analogues.
Liu MC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 11(17), 2301-2304 (2001)
A stereoselective formation of (Z)-2-methyl-2-alkenol by the wittig reaction: its application to a synthesis of nerylacetone and (Z,Z)-farnesylacetone.
Sato K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 10(12), 1711-1714 (1981)
Cis selective wittig olefination of a-alkoxy ketones and its application to the stereoselective synthesis of plaunotol.
Inoue S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63(6), 1629-1635 (1990)
Highly selective direct aldol reaction organocatalyzed by (S)-BINAM-L-prolinamide and benzoic acid using a-chalcogen-substituted ketones as donors.
Guillena G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 260-269 (2007)
Stereochemical control of bakers' yeast mediated reduction of a protected 2-hydroxy ketone.
Manzocchi A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(18), 4405-4407 (1988)