安全性情報
8.02603
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
(stabilised) for synthesis
別名:
Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
92.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-161-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
42 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °C
有効性
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
転移温度
flash point 36 °C
溶解性
100 g/L
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
詳細
(安定剤入り)合成用
アプリケーション
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体