Merck
163295
Sigma-Aldrich
4,4′-スルホニル二安息香酸
97%
別名:
ジフェニルスルホン 4,4′-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2S(C6H4CO2H)2
CAS番号:
分子量:
306.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
163295-100G:
163295-VAR:
163295-BULK:
163295-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pradhumna Mahat Chhetri et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2020-01-18)
Thermal reactions of cobalt(II) salts with flexible N,N'-bis(pyrid-3-ylmethyl)adipoamide (L) and angular 4,4'-sulfonyldibenzoic acid (H2SDA) in H2O and CH3OH afforded a pair of supramolecular isomers: [Co2(L)(SDA)2], 1, and [Co2(L)(SDA)2]⋅CH3OH⋅H2O, 2. The structure of complex 1 can be simplified as a one-dimensional