About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
3865
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
148-152 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc(ccn1)\C=C\c2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h1-10H/b2-1+
InChI Key
MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2-ジ(4-ピリジル)エチレンは、多様な金属有機構造体(MOF)と配位ポリマー(CP)の合成におけるリガンド/リンカーとして広く使用されます。
- 選択的ゲスト吸着を示す、拡大および収縮しているカドミウムベースのピラード・レイヤー配位ポリマー、
- 光制御された蛍光を発する亜鉛二核錯体、
- 多成分配位駆動での自己組織化による白金ベースの3-D正方晶プリズムの合成に使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B52808-5G:
B52808-BULK:
B52808-50G:
B52808-VAR:
B52808-10G:
Metallosupramolecular tetragonal prisms via multicomponent coordination-driven template-free self-assembly.
Wang M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(18), 6282-6283 (2010)
Hydrogen adsorption in an interpenetrated dynamic metal- organic framework.
Chen B, et al.
Inorganic Chemistry, 45(15), 5718-5720 (2006)
Coordination-driven self-assembly directs a single-crystal-to-single-crystal transformation that exhibits photocontrolled fluorescence.
Papaefstathiou GS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(30), 9158-9159 (2004)
Expanding and Shrinking Porous Modulation Based on Pillared-Layer Coordination Polymers Showing Selective Guest Adsorption.
Maji TK, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 43(25), 3269-3272 (2004)
Isoreticular Homochiral Porous Metal- Organic Structures with Tunable Pore Sizes.
Dybtsev DN, et al.
Inorganic Chemistry, 46(17), 6843-6845 (2007)