Merck
SIK2801-10
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O6S
CAS番号:
分子量:
306.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
SMILES記法
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK2801-10-1G:
SIK2801-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)