Merck
127175
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylmethanediamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2N(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
158.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
166-169 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)CN(CC)CC
InChI
1S/C9H22N2/c1-5-10(6-2)9-11(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
UNEXJVCWJSHFNN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N,N,N′,N′-Tetraethylmethanediamine has been used to study the tertiary amine catalytic activities in the reaction of phenyl isocyanate with 1-butanol in toluene.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127175-BULK:
127175-VAR:
127175-10G:
127175-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tertiary Amine Catalysis of the Reaction of Phenyl Isocyanate with Alcohols.
BURKUS J
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 779-782 (1961)
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto