アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(N)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI Key
HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
115843-1KG:
115843-25G:
115843-5G:
115843-100G:
115843-VAR:
115843-BULK:
115843-5KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)