Merck
M59408
Sigma-Aldrich
2-メチル-6-ニトロアニリン
99%
別名:
2-アミノ-3-ニトロトルエン, 6-ニトロ-o-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
1868029
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI Key
FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M59408-VAR:
M59408-10G:
M59408-10KG:
M59408-25G:
M59408-BULK:
M59408-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)