Merck
261661
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-ニトロアニリン
95%
別名:
6-ニトロ-m-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
110-111 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI Key
IGDYNWKWXUCIJB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Nos1(24598)
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Methyl-2-nitroaniline has been used in the preparation of N-(5-methyl-2-nitrophenyl)-4-[N-(pyridin-3-ylmethoxy carbonyl)aminomethyl]benzamide.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
261661-1G:
261661-5G:
261661-VAR:
261661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Suzuki et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(15), 3001-3003 (1999-07-30)
Newly synthesized benzamide derivatives were evaluated for their inhibitory activity against histone deacetylase. The structure of these derivatives was unrelated to the known inhibitors, and IC(50) values of the active compounds were in the range of 2-50 microM. Structure-activity relationship
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
261661-1G
261661-5G4061832099156