Merck
269964
Sigma-Aldrich
4-Nitroindole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9H
InChI Key
LAVZKLJDKGRZJG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • 抗がん免疫調節物質としてのトリプトファンジオキシゲナーゼ・インヒビターであるピリジル-エテニル-インドール
  • プロテインキナーゼ(PKC)阻害剤およびin vitro抗増殖剤としてのメリジアニン誘導体
  • 血管新生阻害薬
  • 糖尿病の血糖値上昇管理のためのナトリウム依存性グルコース共輸送体2(SGLT2)阻害剤
  • 生理活性インドール
  • CGRP受容体アンタゴニスト
  • ヌクレオシド
  • CB2カンナビノイド受容体配位子
4-Nitroindole was used in the synthesis of 1,3,4,5-tetrahydropyrrolo-[4,3,2-de]quinoline.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
269964-1G:
269964-BULK:
269964-100MG:
269964-500MG:
269964-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Synthesis of 1, 3, 4, 5-Tetrahydropyrrolo-[4, 3, 2-de] Quinoline.
Synthetic Communications, 25(5), 681-690 (1995)